Kluczowe dokumenty
Z247545
Coors evaporating dishes
capacity 35 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
Materiały
circles
porcelain
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66196
Wysokość
24 mm
pojemność
35 mL
śr. naczynia
60 mm
śr. zewn. górnej części
60 mm
Opis ogólny
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)