Kluczowe dokumenty
Z246735
Zirconium crucible
low form, capacity 55 mL
Synonim(y):
Tygiel laboratoryjny, Tygiel laboratoryjny cyrkonowy
Wybierz wielkość
1 EA
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
661,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wysokość
43 mm
pojemność
55 mL
grubość
0.035 in.
śr. górna
47 mm
Opis ogólny
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2