Kluczowe dokumenty
Z244112
Sigma-Aldrich
Sample cylinder plug
brass
Wybierz wielkość
5 EA
488,00 zł
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
488,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
brass
Opis ogólny
The 1/4 in. NPTM square head plug fits all Sure/Pac sample cylinder sizes.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)