Kluczowe dokumenty
Z243892
Sigma-Aldrich
Aldrich® splash protector
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
1 EA
451,50 zł
451,50 zł
Cena katalogowa645,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
451,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
451,50 zł
Cena katalogowa645,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Effectively prevents upward movement of foaming or bumping liquids in rotary evaporator traps. Unique design has two baffles with horizontally opposing holes that may also be used with other distillation techniques.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)