Kluczowe dokumenty
Z242438
Whatman® glass microfiber filters, binder free, Grade GF/C
Synonim(y):
glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
Materiały
borosilicate glass
circles
opis
GF/C grade: medium to fast, high loading
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1822-110
Whatman Article No. 28418386 (US reference)
Średnica
110 mm
rozmiar
grubość
0.26 mm
wielkość porów
1.2 μm
przydatność
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Opis ogólny
Grade GF/C: 1.2 μm
Cytiva’ Whatman Filter Paper grade GF/C glass filters offer fine particle retention, good flow rate and loading capacity. GF/C filter papers support total suspended solids analysis.
Cechy i korzyści
  • Szeroko stosowany jako filtr całkowitej zawiesiny ciał stałych do zastosowań testujących zarówno wodę pitną, jak i ścieki.
Inne uwagi
Global SIAL customers (excluding Japan) can now order any product from the Cytiva Life Sciences consumables portfolio (prepack only) using GE′s product numbering system.
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)