Kluczowe dokumenty
Z231754
Duran® crystallizing dishes
capacity 900 mL
Synonim(y):
213135409
Wybierz wielkość
10 EA
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
cylindrical
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213135409
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
900 mL
śr. naczynia
140 mm
Opis ogólny
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)