Kluczowe dokumenty
Z231614
Duran® watch glasses
O.D. 100 mm
Synonim(y):
213214606
Wybierz wielkość
1 EA
102,00 zł
10 EA
754,00 zł
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
102,00 zł
10 EA
754,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
DURAN®
śr. zewn.
100 mm
Opis ogólny
With fused edges. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)