Merck
Z203688
PTFE syringe tubing
gauge 18, L 36 in.
Synonim(y):
® fun
Wybierz wielkość
1 EA
229,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
229,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.03
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Długość
36 in.
grubość
18
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
Inne uwagi
Maksymalna temperatura rurki PTFE wynosi 260 °C.
Informacje prawne
QuadraSil is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)