Merck
Z197904
Flexible bonding wire
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
Justrite 8499
Długość
0.91 m
3 ft
rozmiar
Opis ogólny
Prevents sparking of static electricity generated by the transfer of flammable liquids.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)