Z193275
Sigma-Aldrich® TLC Plates
silica gel matrix
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum support
silica gel matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
5 cm × 10 cm
grubość warstwy
200 μm
wielkość cząstki
25 μm
Opis ogólny
- Silica gel - for weakly to strongly polar separations, pore size 60 Å
- High purity silica gel - acid washed for separation of aflatoxins
- Cellulose - for partition chromatography, (SigmaCell Type 100 Cellulose)
- Cellulose PEI - for separation of weak anions (amino acids, peptides) PEI plates may turn slightly yellow, affecting separation. Pre-develop plates in distilled water to minimize yellow color.
- Chiral silica - for separation of optically active isomers by ligand exchange, pore size 60Å
Inne uwagi
116834
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)