Kluczowe dokumenty
PL800GB
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 8 in. ports)
Wybierz wielkość
1 PAIR
3540,00 zł
3540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PAIR
3540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.03
3540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
butyl rubber
rozmiar
9 (for 8 in. ports)
Właściwości
reusable
opakowanie
pack of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 800GB
Opis ogólny
Czarne rękawice z gumy butylowej Plas-Labs zapewniające najwyższą nieprzepuszczalność pary wodnej, gazów i toksycznych płynów
Uwaga: Rękawy, rękawice i łączniki rękawic należy zamawiać osobno.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)