Kluczowe dokumenty
Z179825
Supelco
Michel-Miller column stopper
Ace-Thred for #25
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 580325
metody
LPLC: suitable
dopasowywanie
Ace-Thred for #25
Opis ogólny
PTFE for use at either end of any chromatography column with Ace-Threds. Makes a leak-tight seal without O-rings.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)