Z178527
Scienceware® gąbka ze stali nierdzewnej
does not scratch glass or irritate hands, pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F17085-0000
rozmiar
~64 mm × 100 mm
Opis ogólny
For cleaning glassware and SS ware. Does not scratch glass or irritate hands; no sharp edges. Fits into palm of hand and may be used with detergents or cleansers.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)