Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł |
Informacje o tej pozycji
287,00 zł
material
blue silicone , silicone , white (Underside)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120599
L × W × thickness
23.5 in. × 12 in. × 0.1 in.
General description
Mata laboratoryjna oferuje dużą powierzchnię roboczą, która jest antypoślizgowa, co w przypadku kontaktu z ostrymi chemikaliami i delikatnym szkłem pomaga utrzymać przedmioty na miejscu i uniemożliwia wysunięcie się maty laboratoryjnej spod spodu. Powierzchnia maty tłumi również hałas, redukując dźwięki pochodzące z wibracji typowego sprzętu laboratoryjnego. Mata laboratoryjna może być używana z takimi urządzeniami jak wirówki, mieszadła vortex, płyty grzejne, mieszadła, pipety i wiele innych. Podczas korzystania z maty z mieszadłami magnetycznymi istnieje wyznaczony obszar z wewnętrznymi metalowymi wkładkami, które zapobiegają przemieszczaniu się prętów mieszających po powierzchni roboczej. Konstrukcja warg wokół zewnętrznej krawędzi maty pomaga powstrzymać wycieki, które mogą wystąpić podczas użytkowania, zapewniając bezpieczeństwo i czystość blatów.
Features and Benefits
- Wykonane z silikonu spożywczego FDA
- Idealny do każdego rodzaju laboratorium i bardziej wyspecjalizowanych obszarów, takich jak chłodnie, pomieszczenia czyste, sterylne apartamenty i obszary, w których wymagana jest wysoka sterylność
- Chroni blaty przed gorącymi przedmiotami o temperaturze do 200°C (392°F)
- Odporność chemiczna: chemicznie obojętny i nie reaguje z większością chemikaliów.
- Możliwość mycia standardowymi środkami dezynfekującymi w zlewozmywakach lub zmywarkach pozwala na łatwe czyszczenie przy wielokrotnym użyciu.
- Mata może być zwinięta w celu kompaktowego przechowywania
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121° przez 15 minut
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L × W × thickness 23.5 in. × 12 in. × 0.1 in., blue silicone, white (Underside) | description L × W × thickness 14 in. × 23.5 in. × 2 mm, reversible, yellow, blue design on one side | description L × W × thickness 14 in. × 23.5 in. × 2 mm, purple, grey design on one side | description One gridded side, L × W × thickness 14.9 in. × 12 in. × 0.1 in., blue |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120599 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120506 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120507 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120747 |
| material blue silicone , white (Underside) | material silicone | material silicone | material blue , silicone |
| L × W × thickness 23.5 in. × 12 in. × 0.1 in. | L × W × thickness 14 in. × 23.5 in. × 2 mm | L × W × thickness 14 in. × 23.5 in. × 2 mm | L × W × thickness 14.9 in. × 12 in. × 0.1 in. , 37.9 cm × 30.5 cm × 0.2 cm |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging pack of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?