Kluczowe dokumenty
Z177474
Sigma-Aldrich
Vakuwash®
Wybierz wielkość
1 EA
1730,00 zł
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Opis ogólny
For rinsing and drying glass cuvettes. Cell is held, open end down, against a rubber cushion which closes vacuum system. Includes 500 mL PP flask, Vikem® stopper, tubing, and Vakuwash funnel.
Informacje prawne
Vakuwash is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)