Kluczowe dokumenty
Z174300
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
Wybierz wielkość
1 EA
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)