Kluczowe dokumenty
Z173479
Sigma-Aldrich
Double-ended filter with a glass stopcock on each of the two side-arms
capacity 60 mL, male Joints: ST/NS 14/20 (2)
Wybierz wielkość
1 EA
2640,00 zł
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
etykieta
BB
Połączenie
male Joints: ST/NS14/20 (2)
pojemność
60 mL
wielkość porów
25-50 μm porosity
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Wszechstronny system do reakcji chemicznych, ekstrakcji i transferu ciał stałych i cieczy w laboratoriach.