Merck
Z172979
Sigma-Aldrich
Aldrich® pour-out adapter
male joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
male joint: ST/NS24/40
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For pouring from flasks or funnels without pouring over ground joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC