Merck
Z171697
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 300 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 595514
dł. osłony
300 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.