Kluczowe dokumenty
Z170887
Supelco
VICI Pressure--Lok® C-160 liquid microsyringe
Fixed needle, capacity 100 μL
Wybierz wielkość
1 EA
377,00 zł
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
377,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
bevel tip stainless steel needle
rozmiar igły
2 in.
Właściwości
needle bevel tip
producent / nazwa handlowa
VICI 160025
pojemność
100 μL
dł. igły
2 in.
Opis ogólny
General-purpose GC syringe.
Cechy i korzyści
Each syringe is hand-calibrated for consistent delivery. The leaktight PTFE plunger tip eliminates freeze-up or residue build-up and allows use with gases (up to 250psi) as well as liquids. Has a positive plunger stop to prevent damage to the plunger. Barrel made of borosilicate glass. Has PTFE seal at rear of needle to isolate sample from needle cement and contamination. Shaped rear flange provides secure finger grip. Syringes with removable needles have a pressure tight, low dead-volume needle connection for a leaktight fit.
Informacje prawne
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)