Kluczowe dokumenty
Z169056
Micrometer
Imperial
Wybierz wielkość
1 EA
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
636,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
subdivision 0.001 in.
opakowanie
pack of 1 ea
zakres pomiaru
0-1 in.
0-25 mm
Opis ogólny
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)