Kluczowe dokumenty
Z169048
Micrometer
Metric
Wybierz wielkość
1 EA
604,20 zł
604,20 zł
Cena katalogowa636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
604,20 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
604,20 zł
Cena katalogowa636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
subdivision 0.01 mm
opakowanie
pack of 1 ea
zakres pomiaru
0-25 mm
Opis ogólny
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)