Kluczowe dokumenty
Z165204
Red-rubber micro stoppers
L 50 mm
Synonim(y):
gumowe zatyczki, gumowy korek, korek
Wybierz wielkość
12 EA
198,00 zł
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
198,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Długość
50 mm
średnica dna
3 mm
śr. górna
12.7 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)