Z154601
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 6 mm, joint: ST/NS 14/20
Wybierz wielkość
359,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
359,00 zł
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Właściwości
fits shaft o.d. 6 mm
lubricant cap: no
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 952406
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Interchangeable bearings and shafts
- Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
- Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
- Run up to 2,000rpm when lubricated
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)