Z153079
All-purpose utility shears
autoclavable, pkg of 1 ea
Synonim(y):
nożyce uniwersalne
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Właściwości
autoclavable
opakowanie
pkg of 1 ea
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SS blades (one serrated) with plastic handles. Autoclavable to 120 °C. Cuts a variety of materials from wire to bone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)