Kluczowe dokumenty
Z150428
Keck® Joint Clip
standard taper, yellow, joint size 14
Wybierz wielkość
12 EA
412,92 zł
412,92 zł
Cena katalogowa444,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
412,92 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
412,92 zł
Cena katalogowa444,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
kolor
yellow
Opis ogólny
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
Informacje prawne
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)