Kluczowe dokumenty
Z146544
Sigma-Aldrich
Ace Rotary-Evaporator/Freeze-Drying Flask Adapter Head W/ O-ring
joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
1 EA
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opis
with FETFE®
O-ring.
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 703021
Opis ogólny
Kołnierz z dwoma szlifowanymi płaskimi powierzchniami naprzeciwko siebie umożliwia przejście nylonowych elementów ustalających na głowicy adaptera. O-ring w rowkach głowicy i kolby zapewnia próżniowe uszczelnienie po obróceniu głowicy o 90° w dowolnym kierunku. Nie wymaga smaru, sprężyn ani zacisków. Kolby sprzedawane oddzielnie.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)