Kluczowe dokumenty
Z180602
Ace European-style three-neck flask
capacity 125 mL
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
Wybierz wielkość
1 EA
996,00 zł
996,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
996,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
996,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
flask
three-neck
Połączenie
center joint ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6961-34
pojemność
125 mL
Opis ogólny
Has tapered walls with shallow bottom for more efficient magnetic or mechanical stirring with half-moon shaped paddle stirrer. 7 mm O.D. threaded thermometer port with nylon bushing and FETFE® O-ring.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)