Kluczowe dokumenty
Z136786
Flex-Grip® stirrer chuck
fits shaft o.d., 10 mm
Wybierz wielkość
1 EA
325,00 zł
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
325,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 812410
Opis ogólny
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
Informacje prawne
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)