Merck
Z126993
Spinbar® magnetic stir bar
PTFE-coated, octagonal, size 1 5/8 in. × 5/16 in., white
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Wybierz wielkość
1 EA
59,70 zł
59,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
59,70 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
59,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE-coated
octagonal
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37110-0158
Długość
41.3 mm
Średnica
8 mm
rozmiar
1 5/8 in. × 5/16 in.
kolor
white
Opis ogólny
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)