Kluczowe dokumenty
Z126039
Sigma-Aldrich
ACE Stir-Lube® stirrer lubricant
1 oz or 4 oz sizes
Wybierz wielkość
1 OZ
139,50 zł
4 OZ
480,00 zł
139,50 zł
Cena katalogowa150,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 OZ
139,50 zł
4 OZ
480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.72
139,50 zł
Cena katalogowa150,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 811710
Opis ogólny
Low-melting. Only very thin film needed. A non-cooled ACE bearing can be operated at 1500 r.p.m. and water-cooled bearings up to 2000 r.p.m. for many hours with negligible wear.
Informacje prawne
ACE Stir-Lube is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)