Kluczowe dokumenty
Z118982
Sigma-Aldrich
Scienceware® Frigimat® dry ice makers
USA connectors
About This Item
Kod UNSPSC:
41103000
Produkt Z118982 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
aluminum ice chamber
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
dostępność
not available in EU
Opis ogólny
A 6ft nickel plated copper connecting tube with USA standard CGA 320 inlet for attachment to CO2 cylinder is included.
Produces solid 1 lb cylindrical block 8.5 × 11 cm of dry ice from a cylinder of liquid CO2. One CO2 cylinder makes 8 to 9 blocks of dry ice. Epoxy-coated steel frame, brass valve, aluminum dry ice chamber.
Informacje prawne
Frigimat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)