Kluczowe dokumenty
Z118877
Spinbar® magnetic stirring fleas
blue, diam. 3 mm, L 10 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
Właściwości
ALNICO V coated magnet
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37121-0024
Długość
10 mm
Średnica
3 mm
kolor
blue
Opis ogólny
- Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
- Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
- Autoclavable.
- PTFE-coated
- ALNICO V coated magnet
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)