Kluczowe dokumenty
Z116920
Syringe PP/PE with removable needle
capacity 20 mL
Wybierz wielkość
100 EA
864,00 zł
864,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
864,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
864,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
graduated 1.0 mL
Luer tips are offset from barrel center
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf
pojemność
20 mL
igła grubość × dł.
20 × 1 1/2 in.
Opis ogólny
Luer tips are offset from barrel center.
The rigid PE plungers of these syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. Syringes have Luer tips, the SS needles have all PP Luer hubs.
Needles and syringes are sterilized and individually packaged, with no contaminating lubricants added.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)