Merck
Z105082
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 12 ea
Wybierz wielkość
12 EA
572,00 zł
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
572,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
octagonal PTFE-coated
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37182-0000
Opis ogólny
Po 2 sztuki z każdego rozmiaru. 1/2 × 5/16 cala,11/2 × 3/8 cala, 5/8 × 5/16 cala, 2 × 3/8 cala, 1 × 3/8 cala,21/2 × 3/8 cala.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)