Kluczowe dokumenty
Z104876
PTFE sleeve
joint: ST/NS 14/35
Synonim(y):
ptfe sleeves
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Połączenie
joint: ST/NS14/35
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
Opis ogólny
Extremely thin, accurately tapered, slip-on tubes for ground-glass joints prevent seizing and galling. Chemically inert and used without lubricants or adhesives, thus precluding contamination. Temperature range: −100 to 250°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)