Kluczowe dokumenty
WHAUS203NPEORG
Whatman® Mini-UniPrep® syringeless filters with slit septa
PTFE, 0.2 μm, 100/pk
Synonim(y):
Filtry Whatmana, Filtry bezstrzykawkowe
Wybierz wielkość
1 PKG
1400,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161807
NACRES:
NB.24
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing (compatible with all major autosamplers)
sterylność
non-sterile
zastosowanie
chemically aggressive solutions
Właściwości
cap (Split septa)
graduations: no
approximately 18 lb / 8.2 kg
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman Article No. 28421707 (US reference)
Whatman US203NPEORG
pojemność filtra
400 μL
rozmiar fiolki
12 mm × 32 mm
wielkość porów
0.2 μm
przydatność
suitable for (standard robotics on HPLC instruments with sensitive needles, allowing for higher throughput; high throughput applications)
Opis ogólny
Combine sample preparation steps for analytical HPLC and UHPLC and reduce plastic waste significantly. Skip to the good bit with 4-in-1 Mini-UniPrep® syringeless filters.
Transform your HPLC and UHPLC sample preparation with our Mini-UniPrep® syringeless filters. These filters combine four steps into one to offer a fast, efficient, and environmentally friendly solution to sample filtration prior to chromatography.
Chromatography sample preparation steps traditionally involve multiple consumables like syringe filters, vials, and septa, which increases costs and time required for sample filtration. Mini-UniPrep® syringeless filters eliminate the need for these separate disposable components and prepare samples in one-third the time required by other methods used for high performance liquid chromatography.
By excluding large particles from a chromatography sample, the time required to process the mobile phase is shortened and HPLC column life is extended by reducing contamination that causes clogging and back pressure build up.
Mini-UniPrep® syringeless filters can be used either manually or with a multicompressor. The multicompressor allows for processing of multiple filtration samples, further reducing sample preparation time for chromatographic analysis.
Using the Mini-UniPrep® syringeless filter is easy. If you are not using a multicompressor, simply place your sample in the Mini-UniPrep® device, insert the plunger, and compress. Your sample is filtered rapidly and easily. The unique design allows the liquid sample to be forced into the reservoir of the plunger. Any excess air escapes though the vent hole until the seal is engaged. The Mini-UniPrep® syringeless filter can then be used in an autosampler.
Zastosowanie
  • Rutynowa analiza HPLC/UHPLC
  • Testy złożone
  • Jednorodność zawartości
  • Wytrącanie białek
  • Badanie rozpuszczalności
  • Badanie rozpuszczalności
  • Filtracja próbek
Cechy i korzyści
  • Uniwersalne urządzenie filtrujące do szybkiego i ekonomicznego przetwarzania próbek chromatograficznych
  • Eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych strzykawek, strzykawkowych filtrów membranowych, fiolek i sept.
  • Zaprojektowany do użytku z autosamplerem UHPLC lub HPLC do wysokowydajnej analizy
  • Dostępne rozmiary porów filtrów 0,2 µm i 0,45 µm, aby spełnić wymagania dotyczące filtracji próbek
  • Kompatybilny z większością głównych autosamplerów
  • Opcje obudowy: bursztynowa zapobiegająca fotodegradacji próbek wrażliwych na światło lub półprzezroczysta ułatwiająca kontrolę wzrokową wykonana z polipropylenu (PP)
  • Po użyciu nadaje się do recyklingu.
Informacje prawne
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)