WHAUN113UGMF
Whatman® UniPrep® syringeless filters
membrane (GMF), pore size 0.45 μm
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z671339, syringe filters
Wybierz wielkość
1460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1460,00 zł
Polecane produkty
Materiały
membrane (GMF)
polypropylene housing
opis
suggested use: high particle load
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
graduations: no
holdup volume 50 mL
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman Article No. 28421651 (US reference)
Whatman UN113UGMF
pojemność filtra
1-5 mL
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
- Integral storage vial saves time and minimises laboratory waste
- Built-in prefilters means even difficult samples are quick and easy to prepare
UniPrep syringless filters are pre-assembled filtration devices for the filtration and storage od laboratory samples. These devices are quick and easy-to-use and feature a plunger, filter and vial in one unit.
The design incorporates a prefilter and a membrane into the tip of the plunger. When the filter plunger is pressed through the liquid placed in the test tube, positive pressure forces the filtrate up into the reservoir of the filter-lunger.
Cechy i korzyści
- Zintegrowana fiolka do przechowywania oszczędza czas i minimalizuje ilość odpadów laboratoryjnych.
- Wbudowany filtr wstępny z włókna szklanego umożliwia szybkie i łatwe przygotowanie nawet trudnych próbek.
- Wybór membran dla szerokiej kompatybilności próbek.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)