Kluczowe dokumenty
WHA9913-2504
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
PVDF membrane, sterile, pore size 0.45 μm, pack of 45 ea
Wybierz wielkość
45 EA
769,00 zł
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
45 EA
769,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PVDF membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 45 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 9913-2504
Średnica
25 mm
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
przydatność
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Cechy i korzyści
  • Średnice 13 lub 25 mm
  • Rozmiary porów 0,2 µm, 0,22 µm lub 0,45 µm
  • Opcje sterylne lub niesterylne
  • Indywidualny nadruk na filtrze dla łatwej identyfikacji
  • Opakowanie zajmujące mało miejsca
Informacje prawne
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)