WHA99112502
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
PTFE membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
Wybierz wielkość
4080,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4080,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 9911-2502
Parametry
67.5 psi pressure
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
rozmiar
24.5 × 29.2 mm
masa
1.53 kg
wielkość porów
0.22 μm
dopasowywanie
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
przydatność
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Średnice 13 lub 25 mm
- Rozmiary porów 0,2 µm, 0,22 µm lub 0,45 µm
- Opcje sterylne lub niesterylne
- Indywidualny nadruk na filtrze dla łatwej identyfikacji
- Opakowanie zajmujące mało miejsca
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)