Kluczowe dokumenty
WHA99111302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
PTFE membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
Wybierz wielkość
500 EA
4340,00 zł
4340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
4340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
4340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 9911-1302
Parametry
67.5 psi pressure
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
rozmiar
19.6 × 16.9 mm
masa
0.52 kg
wielkość porów
0.22 μm
dopasowywanie
female Luer inlet
Cechy i korzyści
  • Średnice 13 lub 25 mm
  • Rozmiary porów 0,2 µm, 0,22 µm lub 0,45 µm
  • Opcje sterylne lub niesterylne
  • Indywidualny nadruk na filtrze dla łatwej identyfikacji
  • Opakowanie zajmujące mało miejsca
Inne uwagi
Nadaje się do objętości 10 ml lub mniejszych
Informacje prawne
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)