WHA7188003
Whatman® nitrocellulose filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 37 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z746088, membrane filters, syringe filter
Wybierz wielkość
1030,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1030,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.8 μm, diam. 37 mm
Materiały
plain white
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7188-003
Whatman Article No. 28420751 (US reference)
Średnica
37 mm
wielkość porów
0.8 μm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Wąski rozkład wielkości porów dla lepszego wychwytywania i analizy powierzchni.
- Niski poziom substancji ekstrahowalnych zapewniający integralność próbki.
- Wyższa wytrzymałość i elastyczność
- Niski poziom substancji ekstrahowalnych
- Wąski rozkład wielkości porów
- Zwiększona stabilność temperaturowa
- Zmniejszony skurcz
- Białe filtry gładkie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)