Kluczowe dokumenty
WHA69012502
Whatman® GD/X syringe filters
cellulose acetate membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Z286893, syringe filter, syringe filters
Wybierz wielkość
50 EA
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
1160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
Właściwości
glass fiber prefilter
opakowanie
pk of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6901-2502
Whatman Article No. 28420554 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
≤25 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Sterylne filtry strzykawkowe z membraną z octanu celulozy i filtrem wstępnym zaprojektowane do wspomagania filtracji lepkich, trudnych do filtrowania próbek o wysokiej zawartości ciał stałych. Sterylne filtry strzykawkowe Whatman GD/X z membraną z octanu celulozy (CA) zostały zaprojektowane w celu umożliwienia filtracji lepkich, trudnych do przefiltrowania próbek o objętości większej niż 10 ml. Każda jednostka zawiera stos filtrów wstępnych Whatman z wielogatunkowej mikrofibry szklanej (GMF) i włókna szklanego (GF/F). Połączenie tego stosu filtracji wstępnej i konstrukcji obudowy filtra umożliwia filtrowanie próbek o bardzo szczególnym obciążeniu. Sterylny filtr strzykawkowy Cytiva GD/X jest odpowiedni do przygotowywania lepkich, gęstych lub w inny sposób trudnych do przefiltrowania próbek przed zastosowaniem różnych metod analitycznych.
Cechy i korzyści
  • Zmniejsza zapotrzebowanie na wiele filtrów strzykawkowych, przetwarzając od trzech do siedmiu razy większą objętość próbki niż filtry strzykawkowe bez filtrów wstępnych.
  • Żeńska blokada luer lock dla szczelnych połączeń
  • Wysokowydajne media do filtrów wstępnych Whatman GMF 150 i GF/F
  • Eliminuje lub znacznie zmniejsza potrzebę przeprowadzania oddzielnego etapu filtracji wstępnej dla próbek trudnych do przefiltrowania
Przydatność
Suitable for filtering environmental and food analysis samples. Suitable for particulate laden sample preparation.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)