WHA68901307
Whatman® GD/X syringe filters
GF/F membrane, pore size 0.7 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Z745480, syringe filter, syringe filters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass microfiber membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
glass fiber prefilter
opakowanie
pk of 150 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6890-1307
Whatman Article No. 28420541 (US reference)
Średnica
13 mm
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.7 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Niejałowe filtry strzykawkowe Whatman GD/X łączą w sobie polipropylenową obudowę, wysokowydajne media do filtracji wstępnej Whatman GMF 150 i GF/F oraz jeden z następujących materiałów membranowych:
- Polieterosulfon (PES) do hodowli surowicy, osocza i tkanek
- Polifluorek winylidenu (PVDF) do HPLC
- Octan celulozy do roztworów biologicznych
- Mikrofibra ze szkła borokrzemianowego
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)