WHA68882502
Whatman® GD/X syringe filters
regenerated cellulose membrane, pore size 0.2 μm, non-sterile, pack of 1500 ea
Wybierz wielkość
17 560,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
17 560,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
glass fiber prefilter
opakowanie
pack of 1500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6888-2502
Parametry
75 psi pressure
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.6 cm2
rozmiar
21.6 × 29.8 mm
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Niejałowe filtry strzykawkowe Whatman GD/X łączą w sobie polipropylenową obudowę, wysokowydajne media do filtracji wstępnej Whatman GMF 150 i GF/F oraz jeden z następujących materiałów membranowych:
- Polieterosulfon (PES) do hodowli surowicy, osocza i tkanek
- Polifluorek winylidenu (PVDF) do HPLC
- Octan celulozy do roztworów biologicznych
- Mikrofibra ze szkła borokrzemianowego
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)