Kluczowe dokumenty
WHA68093102
Whatman® Anotop® 10 Plus syringe filters
pore size 0.02 μm, diam. 10 mm, sterile, glass microfiber prefilter
Synonim(y):
Whatman filter, Z747726, syringe filter, syringe filters
Wybierz wielkość
1 PKG
4030,00 zł
4030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
4030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
alumina based membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
Właściwości
glass microfiber prefilter
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 6809-3102
Whatman Article No. 28420401 (US reference)
Średnica
10 mm
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.02 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Zastosowanie
Zastosowania:
  • Filtracja próbek silnie obciążonych cząstkami stałymi przed HPLC
  • Usuwanie cząstek stałych przed analizą UV/Vis
Cechy i korzyści
  • Zawierają nieorganiczną membranę Anopore i są dostępne w trzech rozmiarach porów.
  • Polipropylenowe filtry strzykawkowe są dostępne w dwóch średnicach w zależności od objętości próbki
  • Zintegrowany filtr wstępny z mikrofibry szklanej pomaga w filtracji trudnych próbek
Przydatność
Odpowiedni do usuwania ciał stałych przed analizą UV/Vis. Nadaje się do roztworów wodnych lub organicznych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)