WHA67942510
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
polyethersulfone membrane, pore size 1.0 μm
Synonim(y):
Z754390
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pk of 1000
producent / nazwa handlowa
Whatman 6794-2510
Whatman Article No. 28420347 (US reference)
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.2 cm2
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
1.0 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filtry strzykawkowe Puradisc są przeznaczone do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym do elektroforezy kapilarnej, preparatów biologicznych, filtracji białek i przygotowywania próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe Puradisc obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne.
Membrany polieterosulfonowe (PES)
Hydrofilowe membrany PES zostały zaprojektowane z myślą o stabilności w niskim pH, mają niski poziom substancji ekstrahowalnych i wykazują niskie wiązanie białek, dzięki czemu nadają się do wielu rozpuszczalników wodnych i organicznych. Membrany PES umożliwiają większy przepływ cieczy niż PTFE lub PVDF.
Puradisc jest dostępny w następujących materiałach membranowych: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy.
Cechy i korzyści
- Osiem różnych opcji materiałowych
- Wybór filtrów strzykawkowych o średnicy 4 mm, 13 mm i 30 mm w zależności od objętości próbki
- Zakres rozmiarów porów do zatrzymywania różnych cząstek
- Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej
- Opcjonalny format końcówki z rurką do dokładnego dozowania do mikro-fiolek
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)