Key Documents
WHA67902502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
0.2 μm, polypropylene, 1000/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z744913, disposable syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1000
producent / nazwa handlowa
Whatman 6790-2502
Whatman Article No. 28420332 (US reference)
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.2 cm2
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Przydatność
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva