WHA67205001
Whatman® Polydisc TF Chemical resistant in-line filter
pore size 0.1 μm
Synonim(y):
filtr liniowy
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6720-5001
Whatman Article No. 28420211 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.1 μm
Opis ogólny
Polydisc TF aggressive solvent filter
Filtering organic solvents and aggressive solutions calls for a chemically resistant, durable membrane. Cytiva′s Polydisc TF features a PTFE membrane resistant to such compounds. The 1 µm membrane features a polypropylene prefilter for solvent filtration containing high particulate density in order to extend the useful life of the membrane.
Zastosowanie
- Farmaceutyka: odpowietrzniki i aplikacje in-line
- Biotechnologia: sterylne odpowietrzniki i wyciągi dla środowisk wzrostu, sterylizacja gazów w linii produkcyjnej
- Laboratorium: czyste lub sterylne gazy. Filtracja rozpuszczalników i odczynników. Suszenie gazów.
- Elektronika: fotorezystory, rozpuszczalniki, gazy do badań
Cechy i korzyści
- Odporna chemicznie hydrofobowa membrana PTFE doskonale nadaje się jako filtr rozpuszczalnikowy do wielu różnych roztworów.
- Filtr może być wielokrotnie autoklawowany bez utraty integralności
- Możliwość testowania integralności (punkt pęcherzykowy lub ciśnienie przebicia wody metodami in situ)
- Lekkość zapobiegająca zapadaniu się rurki
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)