Kluczowe dokumenty
WHA2606T
Whatman® Polycap AS encapsulated filter for aqueous solutions
Polycap AS 36, pore size 0.2 μm, non-sterile, Inlet: 0.125 inch FNPT, Outlet: 0.125 inch FNPT
Synonim(y):
Z753300
Wybierz wielkość
1 PKG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
Inlet: 0.125 inch FNPT, Outlet: 0.125 inch FNPT
opakowanie
pk of 5
producent / nazwa handlowa
Whatman 2606T
Whatman Article No. 28418909 (US reference)
Średnica
36 mm
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Filtry kapsułkowe Whatman Polycap AS (roztwory wodne) firmy Cytiva łączą w sobie filtr wstępny z mikrofibry szklanej (GMF) z filtrem końcowym z membrany nylonowej, aby zapewnić maksymalną filtrację trudnych, obciążonych cząstkami roztworów.
Polycap AS do roztworów wodnych
Polycap AS to filtry kapsułkowe Whatman zaprojektowane specjalnie do filtracji dużych objętości wodnych roztworów próbek w kompaktowym rozmiarze. Dzięki nylonowemu filtrowi membranowemu i filtrowi wstępnemu GMF filtry te mają długą żywotność.
Zastosowanie
Roztwory farmaceutyczne, roztwory do przygotowywania odczynników, roztwory soli, roztwory terapeutyczne, roztwory do hodowli tkankowych, zawiesiny wirusów, roztwory immunologiczne, roztwory do irygacji, roztwory do nawadniania, bufory, roztwory do czyszczenia/płukania, enzymy, roztwory gotowe do użycia.
Cechy i korzyści
  • Pierwsza warstwa (GMF) działa jako filtr wstępny, zapewniając dłuższą żywotność membrany (0,2, 0,45 i 1,0 µm) i wyższą wydajność filtracji.
  • Nylonowa warstwa filtra membranowego jest z natury hydrofilowa, ma niską zawartość substancji ekstrahowalnych, jest biobezpieczna i ma doskonałe prędkości przepływu
  • Obudowa z polipropylenu jest łączona termicznie (bez klejów, spoiw i materiałów obcych), co zmniejsza poziom substancji ekstrahowalnych.
  • Może być testowany metodą punktu pęcherzykowego, zaniku ciśnienia lub przepływu do przodu
  • Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej (autoklawowalnej)
  • Produkowane zgodnie z normami ISO9001:2008 QMS
  • Po użyciu nadaje się do recyklingu.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)